Få mere at vide
(+/-)-Benzyloxycarbonyl-alfa-phosphonoglycin-trimethylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460697
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11460697 25 g 25g
11440697 1 g 1g
11450697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11460697 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B22506.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88568-95-0 | C13H18NO7P | 331.261 g/mol
(± )-Z-α -Phosphonoglycin trimethylester er udgangsmaterialet til syntesen af (Z)-dehydroaminosyrer ved Wittig-Horner reaktion med aldehyder, dehydroaminosyrerne kan stereoselektivt reduceres til aminosyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(± )-Z-α -Phosphonoglycin trimethylester er udgangsmaterialet til syntesen af (Z)-dehydroaminosyrer ved Wittig-Horner reaktion med aldehyder, dehydroaminosyrerne kan stereoselektivt reduceres til aminosyrer.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88568-95-0
Molekylær formel C13H18NO7P
Molekylvægt (g/mol) 331.261
MDL nummer MFCD00043304
InChI nøgle GSYSFVSGPABNNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-benzyloxy carbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, +/--benzyloxycarbonyl-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-cbz-2-phosphonoglycine trimethyl ester, n-benzyloxy carbonyl, +/--cbz-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, methyl 2-benzyloxycarbonylamino-2-dimethoxyphosphoryl-acetate, +/--n-cbz-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, z-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, cbz-alpha-phosphono-dl-glycine trimethyl ester
PubChem CID 2734718
IUPAC navn methyl-2-dimethoxyphosphoryl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)acetat
SMIL COC(=O)C(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)P(=O)(OC)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Benzyloxycarbonyl-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester
Smeltepunkt 76°C to 80°C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 331.27
Procent renhed 97%