Få mere at vide
Benzyloxyacetyl chloride, 95%
Artikelnummer. 11975081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11975081 5 g 5g
11915091 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11975081 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437230050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 19810-31-2 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19810-31-2
Molekylær formel C9H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 184.62
InChI nøgle QISAUDWTBBNJIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyloxyacetyl chloride, 2-benzyloxy acetyl chloride, benzyloxy acetyl chloride, benzyloxyacetylchloride, benzyloxy-acetyl chloride, benzyloxyacetic acid chloride, acetyl chloride, phenylmethoxy, acetyl chloride, benzyloxy, alpha-benzyloxy acetyl chloride, bnoch2cocl
PubChem CID 177085
IUPAC navn 2-phenylmethoxyacetyl chloride
SMIL C1=CC=C(C=C1)COCC(=O)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 105°C to 107°C (5.0 Torr)
Kemisk navn eller materiale Benzyloxyacetyl chloride
Farve White
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Crystals or Powder
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 94% min. as methyl ester (GC)
Flammepunkt >110°C
Formel vægt 184.62
Procent renhed 95%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Specifik vægtfylde 1.189
Tæthed 1.1890g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyloxyacetyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.