missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(Benzyloxy)(methyl)amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Benzyloxy)(methyl)amine |
| CAS | 22513-22-0 |
| Molekylær formel | C8H11NO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N-(Phenylmethoxy)methanamine, (Benzyloxy)(methyl)amine, N-Benzyloxy-N-methylamine, N-Methyl-O-benzylhydroxylamine, O-Benzyl-N-methylhydroxylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-9-10-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3 |
| SMIL | CNOCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | N-phenylmethoxymethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.17 |
| Formel vægt | 137.0841 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?