missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzylmaleimide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzylmaleimide |
| CAS | 1631-26-1 |
| Molekylær formel | C11H9NO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-(Phenylmethyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Benzyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Benzyl-2,5-pyrroledione, 1-Benzyl-pyrrole-2,5-dione, 1-(Phenylmethyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, N-Benzylmaleimide, N-Benzylpyrrole-2,5-dione, NSC 12802 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO2/c13-10-6-7-11(14)12(10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2 |
| SMIL | O=C1C=CC(=O)N1Cc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-benzylpyrrole-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.19 |
| Formel vægt | 187.0633 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?