Få mere at vide
Benzylmagnesium chloride, 1M in MeTHF
Artikelnummer. 15478027
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478027 100 mL 100ml
15488027 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51154.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 6921-34-2 | C7H7ClMg | 150.89 g/mol
Benzyl magnesium chloride is used as a Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF). It is also used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Benzyl magnesium chloride is used as a Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF). It is also used as organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
It reacts violently with water.
Notes
Air & moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6921-34-2
Molekylær formel C7H7ClMg
Molekylvægt (g/mol) 150.89
MDL nummer MFCD00000469
InChI nøgle NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzylmagnesium chloride, magnesium, chloro phenylmethyl, phch2mgcl, benzyl chloro magnesium, benzyl magnesium chloride, chloro phenylmethyl magnesium, benzylmagnesiumchloride, bnmgcl, benzyl-magnesium chloride, chloro phenylmethyl-magnesium
PubChem CID 2733352
IUPAC navn magnesium;methanidylbenzen;chlorid
SMIL Cl[Mg]CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzylmagnesium chloride
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation It reacts violently with water.
Formel vægt 150.89
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M in MeTHF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzylmagnesium chloride, 1M in MeTHF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyltetrahydrofuran, Benzylmagnesiumchloride