Få mere at vide
Benzylmagnesiumchlorid, 1,5 M opløsning i THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3523371 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
AcroSeal™ Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
Artikelnummer. 10095093
Brand: Thermo Scientific Acros 389551000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6921-34-2, 109-99-9
Molekylær formel C7H7ClMg
Molekylvægt (g/mol) 150.89
MDL nummer MFCD00000469
InChI nøgle NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzylmagnesium chloride, magnesium, chloro phenylmethyl, phch2mgcl, benzyl chloro magnesium, benzyl magnesium chloride, chloro phenylmethyl magnesium, benzylmagnesiumchloride, bnmgcl, benzyl-magnesium chloride, chloro phenylmethyl-magnesium
PubChem CID 2733352
IUPAC navn benzyl(chlor)magnesium
SMIL Cl[Mg]CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzylmagnesium chloride
Farve Brun til sort
Navn note 1.5M solution in THF
CAS min % 20.51, 75.83
CAS Max % 24.17, 79.49
Lineær formel (C6H5)CH2MgCl
Koncentration 1.40 to 1.65M
Tæthed 1.0300g/mL
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts.
Formel vægt 150.89
Procent renhed 19 to 21% (as BMC) (Total base)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.03
Mængde 100 mL
Flammepunkt −17°C
Fysisk form Iriserende pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzylmagnesium chloride, 1-2M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Tetrahydrofuran, Benzylmagnesium chloride