Få mere at vide
Benzylmagnesiumchlorid, 1-2M i THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442967
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15442967 250 mL 250ml
15432967 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087299.AK
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 6921-34-2 | Molekylformel: C7H7ClMg | Molekylvægt: 150,89 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6921-34-2
Molekylær formel C7H7ClMg
Molekylvægt (g/mol) 150.89
MDL nummer MFCD00000469
InChI nøgle NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzylmagnesium chloride, magnesium, chloro phenylmethyl, phch2mgcl, benzyl chloro magnesium, benzyl magnesium chloride, chloro phenylmethyl magnesium, benzylmagnesiumchloride, bnmgcl, benzyl-magnesium chloride, chloro phenylmethyl-magnesium
PubChem CID 2733352
IUPAC navn magnesium;methanidylbenzen;chlorid
SMIL Cl[Mg]CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzylmagnesium chloride
Farve Brun til lilla
Mængde 250 mL
FN nummer UN2924
Følsomhed & Luftfugtighedsfølsom
Formel vægt 150.89
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1 to 2M in THF
Fysisk form Væske