Få mere at vide
Benzylmagnesium chloride, 1-2M in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432967
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432967 50 mL 50ml
15442967 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087299.AD
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6921-34-2
Molekylær formel C7H7ClMg
Molekylvægt (g/mol) 150.89
MDL nummer MFCD00000469
InChI nøgle NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzylmagnesium chloride, magnesium, chloro phenylmethyl, phch2mgcl, benzyl chloro magnesium, benzyl magnesium chloride, chloro phenylmethyl magnesium, benzylmagnesiumchloride, bnmgcl, benzyl-magnesium chloride, chloro phenylmethyl-magnesium
PubChem CID 2733352
IUPAC navn magnesium;methanidylbenzen;chlorid
SMIL Cl[Mg]CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzylmagnesium chloride
Farve Brun til lilla
Mængde 50 mL
FN nummer UN2924
Følsomhed Air and moisture sensitive
Formel vægt 150.89
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1 to 2M in THF
Fysisk form Væske