Få mere at vide
Benzylidenmalononitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408809
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15408809 25 g 25g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15408809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02426.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2700-22-3 | C10H6N2 | 154.172 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzylidenemalononitrile
CAS 2700-22-3
Smeltepunkt 83 °C til 85 °C
Kogepunkt 120°C to 125°C (0.6 mmHg)
Molekylær formel C10H6N2
MDL nummer MFCD00001855
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1907519
Synonym benzylidenemalononitrile, 2-benzylidenemalononitrile, benzalmalononitrile, benzylidenemalonodinitrile, malononitrile, benzylidene, benzal-malonitril, benzylidene malononitrile, 2,2-dicyano-1-phenylethylene, 2-phenyl-1,1-dicyanoethylene, beta,beta-dicyanostyrene
InChI nøgle WAVNYPVYNSIHNC-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=C(C#N)C#N
IUPAC navn 2-benzylidenpropandinitril
Molekylvægt (g/mol) 154.172
PubChem CID 17608
Formel vægt 154.17
Procent renhed ≥98%