Få mere at vide
Benzylideneglycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzylideneglycerol |
| CAS | 1708-39-0 |
| Molekylær formel | C10H12O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Phenyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (2-Phenyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 1,2-Benzylideneglycerol, 4-(Hydroxymethyl)-2-phenyldioxolane, 4-Hydroxymethyl-2-phenyl-1,3-dioxolane, 4-Methylol-2-phenyl-1,3-dioxolane |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c11-6-9-7-12-10(13-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2 |
| SMIL | OCC1COC(O1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (2-phenyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vægt | 180.0786 |