Få mere at vide
Benzylidene Camphor Sulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzylidene Camphor Sulfonic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O4S/c1-16(2)14-8-9-17(16,3)15(18)13(14)10-11-4-6-12(7-5-11)22(19,20)21/h4-7,10,14H,8-9H2,1-3H3,(H,19,20,21)/b13-10-/t14-,17+/m1/s1 |
| Formel vægt | 320.1082 |
| Procent renhed | >95% |