Få mere at vide
Benzylhydrochlorothiazid, TRC
Artikelnummer. 30011614
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011614 100 mg
30005850 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011614 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB279020100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1824-50-6
Molekylær formel C14 H14 Cl N3 O4 S2
Molekylvægt (g/mol) 387.86
Synonym 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-3-(phenylmethyl)-, 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 3-benzyl-6-chloro-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide (6CI,7CI,8CI), (±)-Benzylhydrochlorothiazide, Behyd, Benclortriazide, Benzclortriazide, Benzylhydrochlorothiazide, NSC 263220, Su 6227
IUPAC navn 3-benzyl-6-chloro-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
SMIL NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(Cc3ccccc3)NS2(=O)=O)cc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzylhydrochlorothiazide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14ClN3O4S2/c15-10-7-11-13(8-12(10)23(16,19)20)24(21,22)18-14(17-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,14,17-18H,6H2,(H2,16,19,20)
Formel vægt 387.0114
Procent renhed >95%