Få mere at vide
Benzylhydrochlorothiazide-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzylhydrochlorothiazide-d5 |
| CAS | 1185024-05-8 |
| Molekylær formel | C14H9D5ClN3O4S2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 6-Chloro-3,4-dihydro-3-(phenylmethyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide-d5, Benclortriazide-d5, Benzclortriazide-d5, Benzylhydrochlorothiazide-d5, NSC 263220-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14ClN3O4S2/c15-10-7-11-13(8-12(10)23(16,19)20)24(21,22)18-14(17-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,14,17-18H,6H2,(H2,16,19,20)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | ClC1=CC2=C(S(NC(CC3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])N2)(=O)=O)C=C1S(N)(=O)=O |
| IUPAC navn | 6-chloro-3-((phenyl-d5)methyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 392.89 |
| Formel vægt | 392.04 |