Få mere at vide
Benzylhydrazin Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30347065
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30347065 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30347065 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB535423100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzylhydrazine Dihydrochloride
CAS 20570-96-1
Molekylær formel C7H10N2 . 2HCl
Mængde 100 mg
Synonym 1-Benzylhydrazine Dihydrochloride, N-Benzylhydrazine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H10N2.2ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5,9H,6,8H2;2*1H
SMIL Cl.Cl.NNCc1ccccc1
IUPAC navn benzylhydrazin; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 195.09