Få mere at vide
Benzylhydrazin dihydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 15451058
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451058 5 g 5g
15461058 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15451058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54916.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 20570-96-1 | C7H12Cl2N2 | 195,087 g/mol
Benzylhydrazin dihydrochlorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Benzylhydrazin dihydrochlorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20570-96-1
Molekylær formel C7H12Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 195.087
MDL nummer MFCD00012921
InChI nøgle MSJHOJKVMMEMNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylhydrazine dihydrochloride, benzylhydrazine.2hcl, 1-benzylhydrazine dihydrochloride, benzyl-hydrazine dihydrochloride, hydrazine, phenylmethyl-, dihydrochloride, hydrazine, benzyl-, dihydrochloride, phenylmethyl hydrazine dihydrochloride, benzyl hydrazine di hcl, benzyl-hydrazine hydrochloride, benzylhydrazinedihydrochloride
PubChem CID 146540
IUPAC navn benzylhydrazin; dihydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)CNN.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzylhydrazine dihydrochloride
Smeltepunkt 143 °C til 145 °C
Lineær formel C6H5CH2NHNH2·2HCl
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3688990
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 195.09
Procent renhed 97%