Få mere at vide
Benzyldiphenylphosphine, 99%
Artikelnummer. 11363668
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11363668 0.5 g 0.5g
11353668 2 g 2g
11373668 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11363668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039267.02
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7650-91-1 | C19H17P | 276,32 g/mol
Ansat som katalysator for Suzuki krydskobling og antiartritisk middel (inhibitor af cathepsin B). Det bruges også som katalysator i farmaceutisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7650-91-1
Molekylær formel C19H17P
Molekylvægt (g/mol) 276.32
MDL nummer MFCD00014083
InChI nøgle UZCPNEBHTFYJNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyldiphenylphosphine, phosphine, diphenyl phenylmethyl, phosphine, benzyldiphenyl, diphenylbenzylphosphine, benzyl diphenyl phosphane, benzyl-diphenylphosphine, benzyl-diphenyl-phosphane, di phenyl-phenylmethyl phosphane, diphenylphosphionomethyl polystyrene, benzyldiphenylphosphine, polymer-bound
PubChem CID 603920
SMIL C(P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyldiphenylphosphine
Smeltepunkt 74 °C til 75 °C
Mængde 0.5 g
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
IUPAC navn benzyldiphenylphosphan
Formel vægt 276.32
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver