Få mere at vide
Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride |
| Analyt- eller komponentnavne | Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 367.3006 |
| Procent renhed | >95% |