missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzyldimethyltetradecylammonium Bromide, TRC

Artikelnummer. 30335225
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30335225 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30335225 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2763025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzyl-2,3,4,5,6-d5-dimethyl-n-tetradecylammonium Bromide
CAS 1515861-68-3
Molekylær formel C23 D5 H37 N . Br
Mængde 5 mg
Synonym Benzene-2,3,4,5,6-d5-methanaminium, N,N-dimethyl-N-tetradecyl-, bromide (1:1) (ACI), N-Tetradecyl-N,N-dimethylbenzene-d5-methanaminium bromide, (Benzyl-2,3,4,5-d5)dimethyltetradecylammonium bromide, Benzyldimethyltetradecylammonium-D5 (phenyl-D5) Bromide
InChI formel InChI=1S/C23H42N.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i15D,16D,17D,19D,20D;
SMIL [Br-].[2H]c1c([2H])c([2H])c(C[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCC)c([2H])c1[2H]
IUPAC navn dimethyl-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]-tetradecylazanium;bromide
Molekylvægt (g/mol) 417.5211
Formel vægt 416.2814
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.