Få mere at vide
Benzyldimethylsilan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Benzyldimethylsilan, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Noter
Opbevares køligt
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 69 °C til 71 °C (15 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | Benzyldimethylsilane |
| CAS | 1631-70-5 |
| Mængde | 5 g |
| Flammepunkt | 53 °C (127 °F) |
| Brydningsindeks | 1.5026 |
| Tæthed | 0.949 |
| Molekylær formel | C9H13Si |
| MDL nummer | MFCD00039792 |
| FN nummer | UN1993 |
| Vis mere |