Få mere at vide
Benzyldimethylhexadecylammoniumchlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17922496
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17922496 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17922496 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0224.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Benzyldimethylhexadecylammoniumchlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride
CAS 122-18-9
Analyt- eller komponentnavne Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C25 H46 N . Cl
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride
InChI formel InChI=1S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
IUPAC navn benzyl-hexadecyl-dimethylazanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 396.09
Mængde 500 mg
Formel vægt 395,3319 g/mol