Få mere at vide
Benzyldimethylhexadecylammoniumchloridhydrat, 97 %
Artikelnummer. 10556972 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10556972 5 g Glasflaske 5g
10626241 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10556972 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 402070050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 122-18-9 | C25H46ClN | 396,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-18-9
Molekylær formel C25H46ClN
Molekylvægt (g/mol) 396.10
MDL nummer MFCD00149967
InChI nøgle SXPWTBGAZSPLHA-UHFFFAOYSA-M
Synonym cetalkonium chloride, benzyldimethylhexadecylammonium chloride, banicol, bonjela, cetyl zephiran, cetyldimethylbenzylammonium chloride, bicetonium, acinol, benzylhexadecyldimethylammonium chloride, baktonium
PubChem CID 31202
IUPAC navn benzyl-hexadecyl-dimethylazanium;chlorid
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyldimethylhexadecylammonium chloride hydrate
Navn note 97 - 101%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 54,0 °C til 58,0 °C
Farve Creme-hvid til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (på vandfri substans) (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 12, III, 2212
Merck Index 15, 2016
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 8,5 g/L. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, acetone, estere, ethylacetat, e, propylenglycol, sorbitolopløsninger, glycerol, ether
Formel vægt 396.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyldimethylhexadecylammonium chloride, hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.