Få mere at vide
Benzyldimethylhexadecylammoniumchlorid, 95%
Artikelnummer. 11398347
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398347 50 g 50g
11388347 10 g 10g
11378347 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032377.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 122-18-9 | C25H46ClN | 396,10 g/mol
Benzyldimethylhexadecylammoniumchlorid er blevet brugt i en undersøgelse til at vurdere fjernelse af kationiske overfladeaktive stoffer fra vandige opløsninger ved hjælp af aktivt kulstof (ACC). Det er også blevet brugt i en undersøgelse til at undersøge den prototrope opførsel af farvestoffet 7-hydroxy-4-methylcoumarin (7H4MC).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-18-9
Molekylær formel C25H46ClN
Molekylvægt (g/mol) 396.10
MDL nummer MFCD00149967
InChI nøgle SXPWTBGAZSPLHA-UHFFFAOYSA-M
Synonym cetalkonium chloride, benzyldimethylhexadecylammonium chloride, banicol, bonjela, cetyl zephiran, cetyldimethylbenzylammonium chloride, bicetonium, acinol, benzylhexadecyldimethylammonium chloride, baktonium
PubChem CID 31202
IUPAC navn benzyl-hexadecyl-dimethylazanium;chlorid
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyldimethylhexadecylammonium chloride hydrate
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Farve Hvid
Lineær formel CH3(CH2)15N(CH2C6H5)(CH3)2Cl·xH2O
Mængde 50 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3802341
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,2017
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (8,5 g/L), ethanol, acetone, ethylacetat, propylenglycol, sorbitolopløsninger, ether, glycerol og carbontetrachlorid.
Formel vægt 396.1
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver