Få mere at vide
Benzyldimethylhexadecylammoniumchlorid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315021
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315021 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315021 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10572480AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride
CAS 122-18-9
Analyt- eller komponentnavne Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C25 H46 N . Cl
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride
InChI formel InChI=1S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
IUPAC navn benzyl-hexadecyl-dimethylazanium; chlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 396.09
Mængde 1 ml
Formel vægt 395,3319 g/mol