Få mere at vide
Benzyldimethyldecylammonium Chloride-[D7], TRC
Artikelnummer. 30334329
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30334329 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30334329 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB234553100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyldimethyldecylammonium Chloride-[D7]
CAS 1998128-81-6
Molekylær formel C19H27D7ClN
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i11D,12D,13D,15D,16D,18D2;
SMIL [2H]C(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])([2H])[N+](C)(C)CCCCCCCCCC.[Cl-]
IUPAC navn decyl-[dideuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]-dimethylazanium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 318.98