missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzyldimethyl-n-dodecylammonium chloride, 98%

Artikelnummer. p-7040426
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15476668

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60196.06

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 139-07-1 | C21H38ClN | 339.99 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 139-07-1
Molekylær formel C21H38ClN
Molekylvægt (g/mol) 339.99
MDL nummer MFCD00137276
InChI nøgle JBIROUFYLSSYDX-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyldimethyldodecylammonium chloride, benzododecinium chloride, n-benzyl-n,n-dimethyldodecan-1-aminium chloride, cequartyl a, catigene om, benzyldodecyldimethylammonium chloride, zephirol, dehyquart ldb, catiogen pan, vantoc cl
PubChem CID 8753
IUPAC navn benzyl-dodecyl-dimethylazanium;chlorid
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzyldimethyl-n-dodecylammonium chloride
Smeltepunkt 60°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3921689
Formel vægt 339.99
Procent renhed 98%

RUO– Kun brug til forskning

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.