Få mere at vide
Benzyldimethyl-n-dodecylammoniumchlorid, 98%
Artikelnummer. 15486668
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15486668 50 g 50g
15476668 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60196.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 139-07-1 | C21H38ClN | 339,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139-07-1
Molekylær formel C21H38ClN
Molekylvægt (g/mol) 339.99
MDL nummer MFCD00137276
InChI nøgle JBIROUFYLSSYDX-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyldimethyldodecylammonium chloride, benzododecinium chloride, n-benzyl-n,n-dimethyldodecan-1-aminium chloride, cequartyl a, catigene om, benzyldodecyldimethylammonium chloride, zephirol, dehyquart ldb, catiogen pan, vantoc cl
PubChem CID 8753
IUPAC navn benzyl-dodecyl-dimethylazanium;chlorid
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyldimethyl-n-dodecylammonium chloride
Smeltepunkt 60 °C
Mængde 50 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3921689
Formel vægt 339.99
Procent renhed 98%