Få mere at vide
Benzyldimethyl-n-dodecylammoniumchlorid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyldimethyl-n-dodecylammonium chloride |
| Smeltepunkt | 60 °C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 3921689 |
| Formel vægt | 339.99 |
| Procent renhed | 98% |