Få mere at vide
Benzyldecyldimethylammonium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyldecyldimethylammonium Chloride |
| Analyt- eller komponentnavne | Benzyldecyldimethylammonium Chloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 311.238 |
| Procent renhed | >95% |