Få mere at vide
Benzylboronic acid pinacol ester, 96%
Artikelnummer. 15475247
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15475247 1 g -
15485247 5 g 5g
15495247 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15475247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32523.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 87100-28-5 | C13H19BO2 | 218.103 g/mol
Benzylboronsyre pinacol ester finder anvendelse i Pd (0)-medieret [11 C] carbonyleringsreaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Benzylboronsyre pinacol ester finder anvendelse i Pd
(0)-medieret [11 C] carbonyleringsreaktion.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87100-28-5
Molekylær formel C13H19BO2
Molekylvægt (g/mol) 218.103
MDL nummer MFCD05663841
InChI nøgle YCNQPAVKQPLZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenylmethyl, acmc-209qek, benzylboronic pinacol ester, benzyl boronic acid pinacol ester, benzylboronic acid, pinacol ester, 2-benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenylmethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 3864964
IUPAC navn 2-benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzylboronic acid pinacol ester
Tæthed 0.98
Kogepunkt 65°C (0.15 mmHg)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 218.1
Procent renhed 96%