Få mere at vide
Benzylbenzen, TRC
Artikelnummer. 30336743
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30336743 100 g
1 options
Artikelnummer. 30336743 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB287265100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Diphenylmethane
CAS 101-81-5
Molekylær formel C13 H12
Mængde 100 g
Synonym Methane, diphenyl- (8CI), 1,1'-Methylenebis[benzene], 1,1-Diphenylmethane, Benzene, (phenylmethyl)-, Benzylbenzene, DPM, Diphenylmethane, Ditan, Ditane, NSC 4708
InChI formel InChI=1S/C13H12/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
SMIL C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn benzylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 168.23
Formel vægt 168.0939