Få mere at vide
Benzylaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30341313
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30341313 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30341313 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB411095500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzylamine Hydrochloride
CAS 3287-99-8
Molekylær formel C7H9N . (HCl)
Mængde 500 mg
Synonym Benzenemethanamine, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenemethanamine, hydrochloride (9CI), Benzylamine, hydrochloride (7CI, 8CI), Benzylammonium chloride, Phenylmethanamine hydrochloride, Benzylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H9N.ClH/c8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H
SMIL Cl.NCc1ccccc1
IUPAC navn phenylmethanamin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 143.61
Formel vægt 143.0502