Få mere at vide
Benzylamine-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzylamine-d7 |
| CAS | 167750-79-0 |
| Molekylær formel | C7 D7 H2 N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzene-d5-methan-d2-amine (9CI), Benzyl-d7-amine, Benzylamine-d7, Benzylamine-D7 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2 |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])N |
| IUPAC navn | dideuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.196 |
| Formel vægt | 114.117 |