Få mere at vide
Benzylacetone, 99%
Artikelnummer. 10478240 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10478240 5 mL Glasflaske 5ml
10020560 250 mL Glasflaske 250ml
10474385 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10478240 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105830050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2550-26-7 | C10H12O | 148,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2550-26-7
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.2
MDL nummer MFCD00008790
InChI nøgle AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylacetone, 4-phenyl-2-butanone, 2-butanone, 4-phenyl, 4-penylbutan-2-one, 1-phenyl-3-butanone, methyl phenethyl ketone, benzyl acetone, methyl 2-phenylethyl ketone, phenethyl methyl ketone, methyl phenylethyl ketone
PubChem CID 17355
IUPAC navn 4-phenylbutan-2-on
SMIL CC(=O)CCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzylacetone
Navn note 98%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9875g/mL
Kogepunkt 235 °C til 237 °C
Flammepunkt 105 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CH2COCH3
Brydningsindeks 1,5100 til 1,513
Mængde 5 mL
Beilstein 07, 314
Specifik vægtfylde 0.9875
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig i vand.. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, diethylether, kloroform, meget opløselig i acetone
Formel vægt 148.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzylacetone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.