Få mere at vide
Benzylviologen dichlorid, 97%
Artikelnummer. 15472829
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15472829 1 g 1g
15482829 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15472829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66836.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1102-19-8 | C24H22Cl2N2 | 409,354 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1102-19-8
Molekylær formel C24H22Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 409.354
MDL nummer MFCD00011991
InChI nøgle NLOIIDFMYPFJKP-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,1'-dibenzyl-4,4'-bipyridinium dichloride, benzyl viologen, benzylviologen chloride, benzyl viologen dichloride, n,n'-dibenzyl-gamma,gamma'-dipyridylium dichloride, 1,1'-bis phenylmethyl-4,4'-bipyridinium dichloride, 4,4'-bipyridinium, 1,1'-dibenzyl-, dichloride, 4,4'-bipyridinium, 1,1'-bis phenylmethyl-, dichloride, 1,1'-dibenzyl-4,4'-bipyridine-1,1'-diium chloride, 1-benzyl-4-1-benzylpyridin-1-ium-4-yl pyridin-1-ium dichloride
PubChem CID 14195
IUPAC navn 1-benzyl-4-(1-benzylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium;dichlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C[N+]2=CC=C(C=C2)C3=CC=[N+](C=C3)CC4=CC=CC=C4.[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl viologen dichloride
Smeltepunkt 260 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 3811585
Formel vægt 409.35
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof