Få mere at vide
Benzylvinylcarbamat, TRC
Artikelnummer. 30007799
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007799 500 mg
30003566 100 mg
30007178 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007799 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB316510500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84713-20-2
Molekylær formel C10 H11 N O2
Molekylvægt (g/mol) 177.2
Synonym N-Ethenyl-carbamic Acid Phenylmethyl Ester, Ethenyl-carbamic Acid Phenylmethyl Ester, (Vinyl)carbamic Acid Benzyl Ester, Benzyl N-Vinylcarbamate, N-Vinyl-O-benzyl Urethane, N-Vinylcarbamic Acid Benzyl Ester, Phenylmethyl Ethenylcarbamate
IUPAC navn Benzylvinylcarbamat
SMIL C=CNC(=O)OCc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl Vinylcarbamate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c1-2-11-10(12)13-8-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2,(H,11,12)
Formel vægt 177.079