missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzyl Trisulfide, TRC

Artikelnummer. 30348498
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348498 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348498 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3161502.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzyl Trisulfide
CAS 6493-73-8
Molekylær formel C14 H14 S3
Mængde 2.5 g
Synonym Bis(phenylmethyl)trisulfide, Dibenzyl Trisulfide, DTS
InChI formel InChI=1S/C14H14S3/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-17-16-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMIL C(SSSCc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn (benzyltrisulfanyl)methylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 278.46
Formel vægt 278.0258
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.