missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyl Thiocyanat-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl Thiocyanate-d7 |
| Molekylær formel | C8 D7 N S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Thiocyanic Acid Benzyl Ester-d7, Tropeolin-d7, NSC 130266-d7, NSC 1729-d7, Solvat 14-d7, α-Thiocyanatotoluene-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NS/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2 |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])SC#N |
| IUPAC navn | [dideuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl] thiocyanat |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.256 |
| Formel vægt | 156.074 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?