Få mere at vide
Benzylthioacetimidat hydrochlorid, 96%
Artikelnummer. 15478317
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478317 25 g 25g
15458317 1 g 1g
15468317 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51844.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 32894-07-8 | C9H12ClNS | 201,712 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32894-07-8
Molekylær formel C9H12ClNS
Molekylvægt (g/mol) 201.712
MDL nummer MFCD05865210
InChI nøgle OVQWHRFBVPDPCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-benzylthioacetimidate, hydrochloride, benzyl thioacetimidate hydrochloride, benzyl thioacetimidate hcl, benzyl ethanimidothioate hydrochloride, 1-benzylsulfanyl ethanimine hydrochloride, acmc-20ajr8, s-benzylthioacetimidate hydrochloride, thioacetimidic acid benzyl ester; hydrochloride, benzyl ethanimidothioate-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 12626231
IUPAC navn benzylethanimidothioat;hydrochlorid
SMIL CC(=N)SCC1=CC=CC=C1.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl thioacetimidate hydrochloride
Mængde 25 g
Formel vægt 201.71
Procent renhed 96%