Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl sulfoxide |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 130°C |
| Farve | White to Yellow |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% min. (HPLC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | (C6H5CH2)2SO |
| Mængde | 500 g |
| Vis mere |