Få mere at vide
Benzylsulfid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10603082 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10603082 5 g 5g
10440822 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10603082 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 335000050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 538-74-9
Molekylær formel C14H14S
Molekylvægt (g/mol) 214.33
MDL nummer MFCD00004784
InChI nøgle LUFPJJNWMYZRQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl sulfide, benzyl sulfide, dibenzyl sulphide, benzyl thioether, benzyl monosulfide, dibenzyl monosulfide, dibenzyl thioether, sulfide, dibenzyl, 1,3-diphenyl-2-thiapropane, benzene, 1,1'-thiobis methylene bis
PubChem CID 10867
IUPAC navn benzylsulfanylmethylbenzen
SMIL C(SCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl sulfide
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 44°C to 49°C
Farve Hvid
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 1147
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether
Formel vægt 214.3
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller