Få mere at vide
Benzylsalicyl, TRC
Artikelnummer. 30347942
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30347942 100 g
1 options
Artikelnummer. 30347942 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB289040100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylic acid benzyl ester
CAS 118-58-1
Molekylær formel C14 H12 O3
Mængde 100 g
Synonym Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester, Salicylic acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), Benzyl 2-hydroxybenzoate, Benzyl o-hydroxybenzoate, Benzyl salicylate, NSC 6647, Salicylic Acid Benzyl Ester
InChI formel InChI=1S/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2
SMIL Oc1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
IUPAC navn benzyl 2-hydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 228.24
Formel vægt 228.0786