Få mere at vide
Benzyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457996
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457996 5 g 5g
15467996 250 mg 250mg
15447996 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15457996 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62912.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 113400-36-5
Molekylær formel C17H21NO5
Molekylvægt (g/mol) 319.357
MDL nummer MFCD04115781
InChI nøgle TZNBTMCEMLXYEM-ZDUSSCGKSA-N
Synonym s-2-benzyl 1-tert-butyl 5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-pyr-obzl, boc-l-pyroglutamic acid benzyl ester, 2-benzyl 1-tert-butyl 2s-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-pyroglutamic acid benzyl ester, 2-benzyl 1-tert-butyl s-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, benzyl n-boc-l-pyroglutamate, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 5-oxo-, 1-1,1-dimethylethyl 2-phenylmethyl ester, s, n-boc-l-pyroglutamic acid benzyl ester, benzyl n-tert-butoxycarbonyl-5-oxoprolinate
PubChem CID 8027482
IUPAC navn 2-O-benzyl-1-O-tert-butyl (2S)-5-oxopyrrolidin-1,2-dicarboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1C(CCC1=O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 319.35
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver