Få mere at vide
Benzyl (R)-(-)-glycidylether, 98+%
Description
Benzyl (R)-(-)-glycidylether anvendes til fremstilling af lactonfragmentet af compactin og mevinolin. Chiron i fremstillingen af syn-1,3-polyoler, dideoxynukleosider og en spiroacetalcyanohydrin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Benzyl (R)-(-)-glycidylether anvendes til fremstilling af lactonfragmentet af compactin og mevinolin. Chiron i fremstillingen af syn-1,3-polyoler, dideoxynukleosider og en spiroacetalcyanohydrin.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether |
| Tæthed | 1.072 |
| Kogepunkt | 130 °C (0,1 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.517 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 3588399 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Optisk rotation | −5.1° (c=5 på Toluen) |
| Formel vægt | 164.2 |
| Show More |