Få mere at vide
Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether, 98+%
Artikelnummer. 11368855
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368855 1 g 1g
11378855 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368855 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13980.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14618-80-5 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Benzyl (R)-(-)-glycidylether anvendes til fremstilling af lactonfragmentet af compactin og mevinolin. Chiron i fremstillingen af syn-1,3-polyoler, dideoxynukleosider og en spiroacetalcyanohydrin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzyl (R)-(-)-glycidylether anvendes til fremstilling af lactonfragmentet af compactin og mevinolin. Chiron i fremstillingen af syn-1,3-polyoler, dideoxynukleosider og en spiroacetalcyanohydrin.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14618-80-5
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.204
MDL nummer MFCD00068409
InChI nøgle QNYBOILAKBSWFG-JTQLQIEISA-N
Synonym r-benzyloxymethyl-oxirane, r---benzyl glycidyl ether, r-2-benzyloxy methyl oxirane, benzyl r---glycidyl ether, r-o-benzylglycidol, r-benzyl glycidyl ether, r---2-benzyloxymethyl oxirane, ccris 6385, --benzyl-r-glycidylether, r---benzyloxymethyloxirane
PubChem CID 159746
IUPAC navn (2R)-2-(phenylmethoxymethyl)oxiran
SMIL C1C(O1)COCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether
Tæthed 1.072
Kogepunkt 130°C (0.1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.517
Mængde 1 g
Beilstein 3588399
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Optisk rotation −5.1° (c=5 in Toluene)
Formel vægt 164.2
Procent renhed ≥98%