missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyl Phenyl Sulfide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 831-91-4 |
| Smeltepunkt | 40°C to 44°C |
| MDL nummer | MFCD00003066 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Benzyl phenyl sulfide, Benzyl phenyl sulfide |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.3 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?