Learn More
Benzyl(phenyl)sulfane, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 31451207
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31451207 25 g
31434707 5 g
31451200 250 mg
31444356 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 31451207 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD11619825g
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 831-91-4
Molecular Formula C13H12S
MDL Number MFCD00003066
Quantity 25 g
SMILES C1(SCC2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 200.30
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Benzyl(phenyl)sulfane
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.