Få mere at vide
Benzyl(phenyl)sulfane, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl(phenyl)sulfane |
| CAS | 831-91-4 |
| Molekylær formel | C13H12S |
| MDL nummer | MFCD00003066 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | C1(SCC2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.30 |
| Procent renhed | 98% |