missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyl Pent-4-enoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl Pent-4-enoate |
| CAS | 113882-48-7 |
| Molekylær formel | C12H14O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O2/c1-2-3-9-12(13)14-10-11-7-5-4-6-8-11/h2,4-8H,1,3,9-10H2 |
| SMIL | C=CCCC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzyl pent-4-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.24 |
| Formel vægt | 190.0994 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?