Få mere at vide
Benzyl Penicillinate Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | >95% (HPLC) |
| Format | Neat |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.48 |
| Produkttype | Metabolite∣API |
| Mængde | 5 g |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |