Få mere at vide
Benzylpencillinat-d7 kaliumsalt (penicillin G-d7 kaliumsalt), TRC
Artikelnummer. 17988999
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17988999 10 mg -
17919139 2.5 mg 2.5mg
17978279 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17988999 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28860010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 352323-25-2
Molekylær formel C16H10D7KN2O4S
Molekylvægt (g/mol) 379.52
Synonym Penicillin G Potassium D7 (Benzyl D7)
IUPAC navn kalium; (2S,5R,6R)-6-[[2,2-dideuterio-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMIL [K+].[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzylpenicillinate-d7, Potassium Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1/i3D,4D,5D,6D,7D,8D2;
Formel vægt 379.0985
Procent renhed >95%